1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-7-yl)boronic acid
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 134 EUR
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870054
Núm. CAS: 1001907-59-0