2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30589-250MG OR30589-1G OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR30589-250MG APOSOR30589-1G APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109437
Núm. CAS: 885698-95-3