4,6-Dicloro-o-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dicloro-o-cresol
4,6-Dicloro-o-cresol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 225…226 °C
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019988
Núm. CAS: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9