(Triisopropilsilil)acetileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 46.4 EUR
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropilsilil)acetileno
(Triisopropilsilil)acetileno
Formula: C₁₁H₂₂Si
Pto. Ebullición: 50…52 °C/0,6mmHg
Densidad: 0,813 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075452
Núm. CAS: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III