5-Hexin-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 213 EUR
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexin-1-ol
5-Hexin-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 73…75 °C/15mmHg
Densidad: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002980
Núm. CAS: 928-90-5
EINECS: 618-884-7