Ácido 5-hexinoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 261 EUR
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
Ácido 5-hexinoico 99%
Ácido 5-hexinoico
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066346
Núm. CAS: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III