1,4-Dibromonaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 39.3 EUR
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaftaleno 98%
1,4-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041823
Núm. CAS: 83-53-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III