4-Piridinatiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina-4-tiol
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Piridinatiol 97%
4-Piridinatiol
Formula: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Pto. de fusión: 182…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006422
Núm. CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1