4-Bromo-o-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 186 EUR
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. de fusión: 62…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055435
Núm. CAS: 2362-12-1