5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275698
Núm. CAS: 69214-09-1