7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 55.1 EUR
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778353
Núm. CAS: 808744-34-5