5-Bromo-1-penteno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 48 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-penteno
5-Bromo-1-penteno
Formula: C₅H₉Br
Pto. Ebullición: 126…127 °C
Densidad: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000264
Núm. CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III