2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 109 EUR
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270816
Núm. CAS: 16042-25-4