Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
OR30615-5G OR30615-10G
APOSOR30615-5GEA 65.4 EUR
APOSOR30615-5G APOSOR30615-10G
Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-metoxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663864
Núm. CAS: 171364-79-7