1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR306201-1G OR306201-250MG
APOSOR306201-1GEA 0 EUR
APOSOR306201-1G APOSOR306201-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445953
Núm. CAS: 50920-46-2