1-Aminopiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 255 EUR
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 145…147 °C/760mmHg
Densidad: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006489
Núm. CAS: 2213-43-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II