N-Benzylacrylamide 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR30622-5G OR30622-1G
APOSOR30622-5GEA 29 EUR
APOSOR30622-5G APOSOR30622-1G
N-Benzylacrylamide 95%
N-Benzylacrylamide
Formula: CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015333
Núm. CAS: 13304-62-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR