3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR306302-5G
APOSOR306302-5GEA
84.1
EUR
APOSOR306302-5G
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formula:
C5H9Cl2N3 MW: 182,0511 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08576202 Núm. CAS: 364727-74-2 |