3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA 412 EUR
APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. de fusión: 211…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003371
Núm. CAS: 13677-79-7