(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-4-methoxypyridine
OR306389-1G
APOSOR306389-1GEA 94.4 EUR
APOSOR306389-1G
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111886
Núm. CAS: 194658-14-5
UN: 2735
ADR: 8,III