Ácido octadecanodioico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30639-1G OR30639-5G OR30639-25G
APOSOR30639-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30639-1G APOSOR30639-5G APOSOR30639-25G
Ácido octadecanodioico 98%
Ácido octadecanodioico
Formula: C₁₈H₃₄O₄
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142369
Núm. CAS: 871-70-5