2-Bromoetanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30640-100G OR30640-250G
APOSOR30640-100GEA 63.8 EUR
APOSOR30640-100G APOSOR30640-250G
2-Bromoetanol 97%
2-Bromoetanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.762 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002827
Núm. CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II
Índice Merck: 13,03826