(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR306469-1G OR306469-500MG OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA 172 EUR
APOSOR306469-1G APOSOR306469-500MG APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Pto. Ebullición: 102…105 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08752541
Núm. CAS: 45715-08-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III