5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR30647-1G
OR30647-5G
APOSOR30647-1GEA
72.5
EUR
APOSOR30647-1G
APOSOR30647-5G
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Formula:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂S Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09951958 Núm. CAS: 365996-06-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |