4-Bromo-2-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3065-100G
OR3065-250G
OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA
46.4
EUR
APOSOR3065-100G
APOSOR3065-250G
APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroanilina
4-Bromo-2-nitroanilina
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Pto. Ebullición: 309 Pto. de fusión: 110…114 °C Densidad: 1.81 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041312 Núm. CAS: 875-51-4 |