4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 0 EUR
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₆H₁₃BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669639
Núm. CAS: 870774-25-7