2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR306578-10G
OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA
65.4
EUR
APOSOR306578-10G
APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19443280 Núm. CAS: 739364-95-5 |