4-Bromo-2-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanísol
4-Bromo-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055529
Núm. CAS: 33696-00-3