2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR30663-1G
OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA
250
EUR
APOSOR30663-1G
APOSOR30663-250MG
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11869753 Núm. CAS: 1159511-19-9 |