1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30665-1G OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA 79.9 EUR
APOSOR30665-1G APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869755
Núm. CAS: 916488-42-1