1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 102 EUR
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNO
MW: 177.6717 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042294
Núm. CAS: 3970-79-4