1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 174 EUR
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869757
Núm. CAS: 374794-92-0