Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30675-10G OR30675-25G
APOSOR30675-10GEA 85.7 EUR
APOSOR30675-10G APOSOR30675-25G
Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico 97%
Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656771
Núm. CAS: 54916-66-4