4-Bromo-3-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 74.1 EUR
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Bromo-3-nitrotolueno 99%
4-Bromo-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 31…33 °C
Densidad: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024180
Núm. CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6