3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-azaindole
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 122 EUR
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697525
Núm. CAS: 23688-47-3