3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-azaindole
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 71.2 EUR
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C7H5BrN2
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738910
Núm. CAS: 67058-76-8