2,7-Dibromocarbazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR30689-5G
OR30689-25G
OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA
42.2
EUR
APOSOR30689-5G
APOSOR30689-25G
APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formula:
C₁₂H₇Br₂N Pto. de fusión: 225…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09033507 Núm. CAS: 136630-39-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |