2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 119 EUR
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formula: C₆H₉N₃
MW: 123.1558 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C
Densidad: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01314542
Núm. CAS: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8 II