Indazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indazol
OR30691-25G OR30691-5G
APOSOR30691-25GEA 62.5 EUR
APOSOR30691-25G APOSOR30691-5G
Indazol 98%
Indazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 270 °C/743mmHg
Pto. de fusión: 145…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005691
Núm. CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4