Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30692-1G OR30692-25G OR30692-5G
APOSOR30692-1GEA 40.6 EUR
APOSOR30692-1G APOSOR30692-25G APOSOR30692-5G
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 98%
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Formula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009593
Núm. CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2