1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30695-1G OR30695-250MG OR30695-100MG
APOSOR30695-1GEA 75.4 EUR
APOSOR30695-1G APOSOR30695-250MG APOSOR30695-100MG
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234560
Núm. CAS: 272-52-6