1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30696-500MG OR30696-250MG
APOSOR30696-500MGEA 40.6 EUR
APOSOR30696-500MG APOSOR30696-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846327
Núm. CAS: 271-52-3