1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30698-5G OR30698-25G
APOSOR30698-5GEA 0 EUR
APOSOR30698-5G APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663981
Núm. CAS: 271-73-8