3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30699-1G
APOSOR30699-1GEA
88.6
EUR
APOSOR30699-1G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11518973 Núm. CAS: 633328-88-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...