1-Bromo-4-pentilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 0 EUR
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Bromo-4-pentilbenceno
1-Bromo-4-pentilbenceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Densidad: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061113
Núm. CAS: 51554-95-1