2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307013-5G
APOSOR307013-5GEA 139 EUR
APOSOR307013-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,5941 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00098423
Núm. CAS: 53935-71-0