Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR307018-25G
APOSOR307018-25GEA 114 EUR
APOSOR307018-25G
Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: 102,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663858
Núm. CAS: 445264-61-9