Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 139 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216584
Núm. CAS: 17325-26-7