(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,2R)-1-Methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, (1S,2R)-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid 2-hydrogen 1-methyl ester, (1S,2R)-1-Methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-Hydrogen 1-Methyl (1S,2R)-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, (1R,6S)-cis-6-(Methoxycarbonyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, (1R,6S)-6-(Methoxycarbonyl)cyclohex-3-enecarboxylic acid
OR307028-1G
APOSOR307028-1GEA 116 EUR
APOSOR307028-1G
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Formula: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075490
Núm. CAS: 88335-93-7