4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Pto. de fusión: 223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076218
Núm. CAS: 128019-59-0